1-(4-Fluoro-2-nitrophényl)pyrrolidine
CFF1141.1 017161-1G
CHMPCFF1141.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1141.1 FLUO017161-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophényl)pyrrolidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophényl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
MW: 210,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798372
Numéro CAS: 778-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité