3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Synonyms: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
017210-2.5G
FLUO017210-2.5GEA 0 EUR InStock
FLUO017210-2.5G
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126680
Numéro CAS: 930-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité