Acide 3-aminoisonicotinique
Synonyms: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
017211-1G
FLUO017211-1GEA 0 EUR InStock
FLUO017211-1G
Acide 3-aminoisonicotinique
3-Aminoisonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137840
Numéro CAS: 7579-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité