Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine


017238-1G
FLUO017238-1GEA 0 EUR InStock
FLUO017238-1G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine


Formule: C₉H₁₁Cl₂N₃
MW: 232,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221400
Numéro CAS: 175277-80-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité