3,5-Dibromo-4-methoxybenzamidoxime
CFF245.1 017296-1G
CHMPCFF245.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF245.1 FLUO017296-1G
3,5-Dibromo-4-methoxybenzamidoxime
3,5-Dibromo-4-methoxybenzamidoxime
Formule: C₈H₈Br₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00177205
Numéro CAS: 31419-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité