3-(Dimethylamino)benzamide
CFF250.1 017301-1G
CHMPCFF250.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF250.1 FLUO017301-1G
3-(Dimethylamino)benzamide
3-(Dimethylamino)benzamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD01196355
Numéro CAS: 33225-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité