2,6-Diméthoxyaniline
CFF294.1 017336-1G
CHMPCFF294.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF294.1 FLUO017336-1G
2,6-Diméthoxyaniline
2,6-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053934
Numéro CAS: 2734-70-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité