Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle
CFF304.5 CFF304.25 017346-5G
CHMPCFF304.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF304.5 CHMPCFF304.25 FLUO017346-5G
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle
Formule: C₄H₂ClNO₂
MW: 131,52 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00067868
Numéro CAS: 62348-13-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité