Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methylimidazole-4-sulphonamide


CFF312.0.25 CFF312.0.5 CFF312.1 017352-1G
CHMPCFF312.0.25EA 0 EUR InStock
CHMPCFF312.0.25 CHMPCFF312.0.5 CHMPCFF312.1 FLUO017352-1G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
1-Methylimidazole-4-sulphonamide


Formule: C₄H₇N₃O₂S
Numéro MDL: MFCD02091382
Numéro CAS: 111124-90-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité