Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-iodobenzo[b]thiophene-2-carboxylate


CFF316.1 017355-1G
CHMPCFF316.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF316.1 FLUO017355-1G
Methyl-3-iodobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-iodobenzo[b]thiophene-2-carboxylate


Formule: C₁₀H₇IO₂S
Numéro MDL: MFCD03407382
Numéro CAS: 683274-54-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité