Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone

Synonyms: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one

CFF436.5 CFF436.10 CFF436.25 017451-5G
CHMPCFF436.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF436.5 CHMPCFF436.10 CHMPCFF436.25 FLUO017451-5G
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone


Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068171
Numéro CAS: 350-92-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité