Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Attention
018022-100G
FLUO018022-100GEA 0 EUR InStock
FLUO018022-100G
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 123…124 °C
Numéro MDL: MFCD00007058
Numéro CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité