3-(4-Bromophenyl)propiononitrile
Synonyms: 3-(4-Bromophenyl)propanenitrile
018025-1G
FLUO018025-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018025-1G
3-(4-Bromophenyl)propiononitrile
3-(4-Bromophenyl)propiononitrile
Formule: C₉H₈BrN
MW: 210,0705 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310795
Numéro CAS: 57775-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité