Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Fluorophényl)pipérazine


018125-5G
FLUO018125-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018125-5G
1-(3-Fluorophényl)pipérazine
1-(3-Fluorophényl)pipérazine


Formule: C₁₀H₁₃FN₂
MW: 180,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412122
Numéro CAS: 3801-89-6
EINECS: 223-271-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité