1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
018129-1G
FLUO018129-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018129-1G
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Numéro MDL: MFCD03412117
Numéro CAS: 104396-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité