1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
018155-10G
FLUO018155-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018155-10G
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
Formule: C₉H₁₀N₂OS
Numéro MDL: MFCD00041170
Numéro CAS: 86801-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité