Adipohydrazide
Synonyms: Adipyl hydrazide
018159-5G
FLUO018159-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018159-5G
Adipohydrazide
Adipohydrazide
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 446 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007614
Numéro CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité