Anthranilohydrazide
Synonyms: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
018170-10G
FLUO018170-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018170-10G
Anthranilohydrazide
Anthranilohydrazide
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Numéro MDL: MFCD00017056
Numéro CAS: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité