2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
018178-5G
FLUO018178-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018178-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00060339
Numéro CAS: 56814-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité