4-Morpholinoaniline
Synonyms: 4-(4-Morpholinyl)aniline
018189-5G
FLUO018189-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018189-5G
4-Morpholinoaniline
4-Morpholinoaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006169
Numéro CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité