α,α-Diméthoxytoluene
Attention
Synonyms: Benzaldehyde dimethyl acetal
018193-25G
FLUO018193-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018193-25G
α,α-Diméthoxytoluene
α,α-Diméthoxytoluene
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008491
Numéro CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité