4-Benzhydryl-3-thiosemicarbazide
018195-1G
FLUO018195-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018195-1G
4-Benzhydryl-3-thiosemicarbazide
4-Benzhydryl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₁₄H₁₅N₃S
Numéro MDL: MFCD00060586
Numéro CAS: 21198-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité