4-Benzyloxyanisole
018215-10G
FLUO018215-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018215-10G
4-Benzyloxyanisole
4-Benzyloxyanisole
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00025806
Numéro CAS: 6630-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité