4-Benzyloxybenzaldéhyde
018216-10G
FLUO018216-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018216-10G
4-Benzyloxybenzaldéhyde
4-Benzyloxybenzaldéhyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003387
Numéro CAS: 4397-53-9
EINECS: 224-527-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité