Isothiocyanate de 2-biphényle
018239-5G
FLUO018239-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018239-5G
Isothiocyanate de 2-biphényle
Isothiocyanate de 2-biphényle
Formule: C₁₃H₉NS
MW: 211,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022052
Numéro CAS: 19394-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité