2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisole
018241-1G
FLUO018241-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018241-1G
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisole
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisole
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Numéro CAS: 206559-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité