3-Bromobenzohydrazide
Synonyms: 3-Bromobenzoic hydrazide
018243-10G
FLUO018243-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018243-10G
3-Bromobenzohydrazide
3-Bromobenzohydrazide
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00007600
Numéro CAS: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité