Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobenzhydrol

Synonyms: p-Bromobenzhydrol, 4-Bromophenyl phenyl carbinol, 4-Bromodiphenylmethanol, 4-Bromo-α-phenylbenzyl alcohol, 4-Bromobenzhydryl alcohol, (4-Bromophenyl)(phenyl)methanol

018245-5G
FLUO018245-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018245-5G
4-Bromobenzhydrol
4-Bromobenzhydrol


Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016851
Numéro CAS: 29334-16-5
EINECS: 249-568-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité