Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Bromobutyl)phtalimide

Synonyms: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione

018249-5G
FLUO018249-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018249-5G
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
N-(4-Bromobutyl)phtalimide


Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité