3-Bromo-4-chlorobenzhydrazide
018251-1G
FLUO018251-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018251-1G
3-Bromo-4-chlorobenzhydrazide
3-Bromo-4-chlorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆BrClN₂O
Numéro MDL: MFCD00270094
Numéro CAS: 148993-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité