4-Bromo-2-chlorobenzhydrazide
018252-1G
FLUO018252-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018252-1G
4-Bromo-2-chlorobenzhydrazide
4-Bromo-2-chlorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆BrClN₂O
Numéro MDL: MFCD00270095
Numéro CAS: 206559-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité