4-Bromo-3-chlorobenzhydrazide
018253-1G
FLUO018253-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018253-1G
4-Bromo-3-chlorobenzhydrazide
4-Bromo-3-chlorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆BrClN₂O
Numéro MDL: MFCD00270096
Numéro CAS: 148993-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité