4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
018268-10G
FLUO018268-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018268-10G
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Densité: 1,507 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009844
Numéro CAS: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité