4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isothiocyanate
018272-1G
FLUO018272-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018272-1G
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isothiocyanate
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isothiocyanate
Formule: C₉H₈BrNS
Numéro MDL: MFCD00041088
Numéro CAS: 32265-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité