2-Bromo-5-iodotoluène
Attention
018282-25G
FLUO018282-25GEA 32.75 EUR InStock
FLUO018282-25G
2-Bromo-5-iodotoluène
2-Bromo-5-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070749
Numéro CAS: 202865-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité