6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
018286-10G
FLUO018286-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018286-10G
6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016921
Numéro CAS: 4692-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité