Acide 2-bromo-p-toluique
018293-5G
FLUO018293-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018293-5G
Acide 2-bromo-p-toluique
Acide 2-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045797
Numéro CAS: 7697-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité