Acide 4-bromo-m-toluique
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
018296-10G
FLUO018296-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018296-10G
Acide 4-bromo-m-toluique
Acide 4-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039526
Numéro CAS: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité