2-Bromo-4-methyl-6-nitrophenol
018298-5G
FLUO018298-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018298-5G
2-Bromo-4-methyl-6-nitrophenol
2-Bromo-4-methyl-6-nitrophenol
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060536
Numéro CAS: 20039-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité