Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Bromophényl)imidazole

Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-1H-imidazole

018307-1G 018307.20G
FLUO018307-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018307-1G FLUO018307.20G
1-(4-Bromophényl)imidazole
1-(4-Bromophényl)imidazole


Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060489
Numéro CAS: 10040-96-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité