4'-Butylacétophénone
Synonyms: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone
018331-10G
FLUO018331-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018331-10G
4'-Butylacétophénone
4'-Butylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017500
Numéro CAS: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité