Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(tert-Butylamino)propionitrile

Synonyms: 3-(tert-Butylamino)propanenitrile

018333-25G
FLUO018333-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018333-25G
3-(tert-Butylamino)propionitrile
3-(tert-Butylamino)propionitrile


Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,1995 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045637
Numéro CAS: 21539-53-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité