Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)propionique

Synonyms: 3-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)propanoic acid

018347-10G
FLUO018347-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018347-10G
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)propionique
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)propionique


Formule: C₆H₇NO₃S₂
MW: 205,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022558
Numéro CAS: 7025-19-6
EINECS: 230-307-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité