Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzamide


018355-10G
FLUO018355-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018355-10G
2-Chlorobenzamide
2-Chlorobenzamide


Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00007973
Numéro CAS: 609-66-5
EINECS: 210-195-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité