2-Chlorobenzohydrazide
Synonyms: 2-Chlorobenzoic hydrazide
018358-10G
FLUO018358-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018358-10G
2-Chlorobenzohydrazide
2-Chlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007597
Numéro CAS: 5814-05-1
EINECS: 227-380-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité