1-Chloro-2,4-diméthoxybenzène
018365-10G
FLUO018365-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018365-10G
1-Chloro-2,4-diméthoxybenzène
1-Chloro-2,4-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060636
Numéro CAS: 7051-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité