Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène

Synonyms: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene

018366-10G
FLUO018366-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018366-10G
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène


Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8,1 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008356
Numéro CAS: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité