4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Synonyms: 1-[4-(2-Chloroethyl)phenyl]ethan-1-one
018371-10G
FLUO018371-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018371-10G
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016350
Numéro CAS: 69614-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité