5-Chloro-1,3-benzodioxole
Synonyms: 5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
018400-5G
FLUO018400-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018400-5G
5-Chloro-1,3-benzodioxole
5-Chloro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010842
Numéro CAS: 7228-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité