5-Chloro-o-crésol
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
018407-10G
FLUO018407-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018407-10G
5-Chloro-o-crésol
5-Chloro-o-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…76 °C
Numéro MDL: MFCD00060672
Numéro CAS: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité